Acetato de 2-metoxietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Acetato de metilglicol
M0113-25ML M0113-500ML
TCIAM0113-25MLEA 16 EUR
TCIAM0113-25ML TCIAM0113-500ML
Acetato de 2-metoxietilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de 2-metoxietilo
Formula: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Pto. Ebullición: 143°C
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 51°C
Número MDL: MFCD00008719
Núm. CAS: 110-49-6
EINECS: 203-772-9
UN: 1189
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,06039
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a79da10fc207e1d48addb5bcd2faa1e327d3cf8e&vid=a79da10fc207e1d48addb5bcd2faa1e327d3cf8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %