Acetato de litio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Litio acetato
L0191-25G L0191-500G
TCIAL0191-25GEA 39 EUR
TCIAL0191-25G TCIAL0191-500G
Acetato de litio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Acetato de litio
Formula: H₃CCOOLi
MW: 65,99 g/mol
Pto. de fusión: 283°C
Densidad: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013057
Núm. CAS: 546-89-4
EINECS: 208-914-3
Índice Merck: 14,05521
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb6d3c6b579711c5bc32d2fe833ee694a47c0bdc&vid=768c1c54421b79491588c7d509c907f5c938447c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %