Hierro (II) acetato 90,0 Titrimetric
Proveedor: TCI
Atención
I0765-25G I0765-5G
TCIAI0765-25GEA 139 EUR
TCIAI0765-25G TCIAI0765-5G
Hierro (II) acetato 90,0 Titrimetric
Hierro (II) acetato
Formula: C₄H₆FeO₄
MW: 173.94 g/mol
Pto. de fusión: 190
Número MDL: MFCD00058909
Núm. CAS: 3094-87-9
EINECS: 221-441-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f240c67037c09d18e418d10e1b87d8d5de4a5a&vid=65f240c67037c09d18e418d10e1b87d8d5de4a5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (Potassium permanganate method) min. 90.0 %