Ácido 7-aminoenántico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ácido 7-aminoheptanoico
A0311-1G A0311-25G A0311-5G
TCIAA0311-1GEA 43 EUR
TCIAA0311-1G TCIAA0311-25G TCIAA0311-5G
Ácido 7-aminoenántico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 7-aminoenántico
Formula: C₇H₁₅NO₂
MW: 145.2 g/mol
Número MDL: MFCD00008242
Núm. CAS: 929-17-9
EINECS: 213-197-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7251efc1702f49787ef1700d29da0e97f29bcb0&vid=a7251efc1702f49787ef1700d29da0e97f29bcb0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %