Ácido dietilentriaminopentaacético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Idranal V, DTPA, Titriplex® V, Kestranal® Aza Pa, Ácido N-carboximetiliminobis(etilennitrilo)tetraacético
D0504-25G D0504-500G
TCIAD0504-25GEA 16 EUR
TCIAD0504-25G TCIAD0504-500G
Ácido dietilentriaminopentaacético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido dietilentriaminopentaacético
Formula: C₁₄H₂₃N₃O₁₀
MW: 393.35 g/mol
Pto. de fusión: 220°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004289
Núm. CAS: 67-43-6
EINECS: 200-652-8
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,07125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c61ea65abfa2a2d92e1dc758b93a9e4c2d49d117&vid=c61ea65abfa2a2d92e1dc758b93a9e4c2d49d117&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency