Carbamato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C1012-25G C1012-500G
TCIAC1012-25GEA 16 EUR
TCIAC1012-25G TCIAC1012-500G
Carbamato de metilo ≥98.0% (por GC)
Carbamato de metilo
Formula: C₂H₅NO₂
Pto. Ebullición: 177 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 53…54 °C
Densidad: 1,1361 g/cm³ (56 °C)
Número MDL: MFCD00007964
Núm. CAS: 598-55-0
EINECS: 209-939-2
Índice Merck: 14,06036
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32553508f1625a79a4ea3769d066076e064a4cf4&vid=32553508f1625a79a4ea3769d066076e064a4cf4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 58.0 deg-C