Trifluoroacetato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Sodium 2,2,2-trifluoroacetate
T1336-25G T1336-500G T1336-100G
TCIAT1336-25GEA 16 EUR
TCIAT1336-25G TCIAT1336-500G TCIAT1336-100G
Trifluoroacetato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trifluoroacetato de sodio
Formula: C₂F₃NaO₂
Pto. de fusión: 207°C
Número MDL: MFCD00013217
Núm. CAS: 2923-18-4
EINECS: 220-879-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c511646fbb8195c60c78a2a9c8f2ac6f6225f4b&vid=5c511646fbb8195c60c78a2a9c8f2ac6f6225f4b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
Water max. 2.0 %