3-(Dietilamino)propan-1-ol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D0472-25ML D0472-500ML
TCIAD0472-25MLEA 59 EUR
TCIAD0472-25ML TCIAD0472-500ML
3-(Dietilamino)propan-1-ol ≥95.0% (by GC, titration analysis)
3-(Dietilamino)propan-1-ol
Formula: C₇H₁₇NO
Pto. Ebullición: 189°C
Densidad: 0,8845 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 65°C
Número MDL: MFCD00002947
Núm. CAS: 622-93-5
EINECS: 210-759-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f4fab5003e41fc3f970c204105870963e5007a9&vid=2f4fab5003e41fc3f970c204105870963e5007a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %