Dietilentriamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,5-Diamino-3-azopentano
D0493-25ML D0493-500ML
TCIAD0493-25MLEA 17 EUR
TCIAD0493-25ML TCIAD0493-500ML
Dietilentriamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Dietilentriamina
Formula: C₄H₁₃N₃
Pto. Ebullición: 207 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –39 °C
Densidad: 0,9523 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 97°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008171
Núm. CAS: 111-40-0
EINECS: 203-865-4
UN: 2079
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bc1fa3c8fcbf6b97a17f6167ca38eb5e17b646&vid=a5bc1fa3c8fcbf6b97a17f6167ca38eb5e17b646&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %