Acetona-oxima ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0065-25G A0065-500G
TCIAA0065-25GEA 16 EUR
TCIAA0065-25G TCIAA0065-500G
Acetona-oxima ≥98.0% (por GC)
Acetona-oxima
Formula: C₃H₇NO
Pto. Ebullición: 133°C
Pto. de fusión: 61 °C
Densidad: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00002118
Núm. CAS: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,00077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd4d42bdf1e7de2599d280905be572fa1fe5a744&vid=bd4d42bdf1e7de2599d280905be572fa1fe5a744&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 63.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency