Dimetilglioxima ≥98.0% (W)
Proveedor: TCI
Atención
D0729-25G D0729-500G
TCIAD0729-25GEA 16 EUR
TCIAD0729-25G TCIAD0729-500G
Dimetilglioxima ≥98.0% (W)
Dimetilglioxima
Formula: CH₃C(=NOH)C(=NOH)CH₃
Pto. Ebullición: 53 °C (8 -rr)
Pto. de fusión: 240°C
Densidad: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002117
Núm. CAS: 95-45-4
EINECS: 202-420-1
Índice Merck: 14,03246
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5d0fc7693a5413fb54cd6bd135fc940ef715022e&vid=5d0fc7693a5413fb54cd6bd135fc940ef715022e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gravimetric Method) min. 98.0 %
Solubility in EtOH almost transparency
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Yellow with Nickel