Dimetilacetal ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,1-Dimetoxietano
D0633-25ML D0633-500ML
TCIAD0633-25MLEA 36 EUR
TCIAD0633-25ML TCIAD0633-500ML
Dimetilacetal ≥98.0% (por GC)
Dimetilacetal
Formula: C₄H₁₀O₂
Pto. Ebullición: 65°C
Pto. de fusión: –113°C
Densidad: 0,8505 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 1°C
Número MDL: MFCD00008493
Núm. CAS: 534-15-6
EINECS: 208-589-8
UN: 2377
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,03226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dadeb4178514c7fdde10ec72d9d984328d2214d&vid=4dadeb4178514c7fdde10ec72d9d984328d2214d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %