2,2-Dietoxipropano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0459-10ML D0459-250ML
TCIAD0459-10MLEA 36 EUR
TCIAD0459-10ML TCIAD0459-250ML
2,2-Dietoxipropano ≥95.0% (por GC)
2,2-Dietoxipropano
Formula: C₇H₁₆O₂
Pto. Ebullición: 113°C
Densidad: 0,826 g/cm³ (18 °C)
Pto. de inflamación: 7°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009224
Núm. CAS: 126-84-1
EINECS: 204-808-6
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9498d7631abd687f783186232282804d6f03b5af&vid=9498d7631abd687f783186232282804d6f03b5af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %