1,1,3,3-Tetraetoxipropano ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Malonaldehyde Bis(diethyl Acetal)
T0093-25ML
T0093-500ML
T0093-100ML
TCIAT0093-25MLEA
26
EUR
TCIAT0093-25ML
TCIAT0093-500ML
TCIAT0093-100ML
1,1,3,3-Tetraetoxipropano ≥95.0% (por GC)
1,1,3,3-Tetraetoxipropano
Formula:
C₁₁H₂₄O₄ MW: 220.31 g/mol Pto. Ebullición: 220°C Pto. de fusión: -90 Pto. de inflamación: 42°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009240 Núm. CAS: 122-31-6 EINECS: 204-533-1 UN: 3271 ADR: 3 III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...