1,1,3,3-Tetrametoxipropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0544-25G M0544-500G
TCIAM0544-25GEA 16 EUR
TCIAM0544-25G TCIAM0544-500G
1,1,3,3-Tetrametoxipropano ≥98.0% (por GC)
1,1,3,3-Tetrametoxipropano
Formula: C₇H₁₆O₄
Pto. Ebullición: 78°C
Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 63°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008488
Núm. CAS: 102-52-3
EINECS: 203-037-2
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15ab1290cfce2650e852c9e8db42c4fd55a17748&vid=15ab1290cfce2650e852c9e8db42c4fd55a17748&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %