Nitrito de butilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Nitrous acid butyl ester
N0376-25ML N0376-500ML
TCIAN0376-25MLEA 28 EUR
TCIAN0376-25ML TCIAN0376-500ML
Nitrito de butilo ≥95.0% (por GC)
Nitrito de butilo
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. Ebullición: 76°C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002058
Núm. CAS: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
UN: 2351
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a8e31b85e2c2c2ff06044b8e94e3a2d6f6b64a8&vid=1a8e31b85e2c2c2ff06044b8e94e3a2d6f6b64a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %