Cloruro de propano-2-sulfonilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0291-25G I0291-5G
TCIAI0291-25GEA 118 EUR
TCIAI0291-25G TCIAI0291-5G
Cloruro de propano-2-sulfonilo ≥95.0% (por GC)
Cloruro de propano-2-sulfonilo
Formula: C₃H₇ClO₂S
Pto. Ebullición: 83°C
Pto. de fusión: –47 °C
Densidad: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 86°C
Número MDL: MFCD00007453
Núm. CAS: 10147-37-2
EINECS: 233-415-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7c2857a34be87135caacceb2560a44d58576b47&vid=c7c2857a34be87135caacceb2560a44d58576b47&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %