Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
P0343-25G P0343-500G P0343-100G
TCIAP0343-25GEA 65 EUR
TCIAP0343-25G TCIAP0343-500G TCIAP0343-100G
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 1-pentanosulfónico sal sódica
Formula: C₅H₁₁O₃SNa
Pto. de fusión: > 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007541
Núm. CAS: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f47522a22a7bb826167f3398da9ef648a2d36a70&vid=f47522a22a7bb826167f3398da9ef648a2d36a70&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
Drying loss max. 1.0 %