Ácido itaconico ≥99.0% (by titrimetric analysis)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2-Methylenesuccinic acid, Methylenesuccinic acid

M0223-25G M0223-500G
TCIAM0223-25GEA 17 EUR
TCIAM0223-25G TCIAM0223-500G
Ácido itaconico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido itaconico
Formula: C₅H₆O₄
MW: 130,1 g/mol
Pto. Ebullición: 381 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 162…167 °C
Densidad: 1,573 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00004260
Núm. CAS: 97-65-4
EINECS: 202-599-6
Índice Merck: 14,05242
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=986274e9bae058818059db72907a2206e7162ac9&vid=986274e9bae058818059db72907a2206e7162ac9&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR