Anhídrido itaconico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Methylenesuccinic anhydride, 3-Methylenedihydrofuran-2,5-dione
I0203-25G I0203-500G I0203-100G
TCIAI0203-25GEA 22 EUR
TCIAI0203-25G TCIAI0203-500G TCIAI0203-100G
Anhídrido itaconico ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Anhídrido itaconico
Formula: C₅H₄O₃
MW: 112,08 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Pto. de fusión: 64…65 °C
Número MDL: MFCD00005530
Núm. CAS: 2170-03-8
EINECS: 218-518-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccc16490294f02cebd76b99559380f0644ffc1db&vid=ccc16490294f02cebd76b99559380f0644ffc1db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Morpholine Method) min. 95.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C