2-Bromo-2-metilpropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Ethyl α-bromoisobutyrate, Ethyl 2-bromo-2-methylpropionate, 2-Brom-2-methylpropionic acid ethyl ester
B0606-25G B0606-500G B0606-100G
TCIAB0606-25GEA 17 EUR
TCIAB0606-25G TCIAB0606-500G TCIAB0606-100G
2-Bromo-2-metilpropionato de etilo ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-2-metilpropionato de etilo
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Pto. Ebullición: 161°C
Densidad: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 60°C
Número MDL: MFCD00000123
Núm. CAS: 600-00-0
EINECS: 209-980-6
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9d3122741eedfca6415f2382c340624025b754c3&vid=9d3122741eedfca6415f2382c340624025b754c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %