Isobutirato de butilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Butilo isobutirato
I0315-25ML I0315-500ML
TCIAI0315-25MLEA 16 EUR
TCIAI0315-25ML TCIAI0315-500ML
Isobutirato de butilo ≥98.0% (por GC)
Isobutirato de butilo
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Pto. Ebullición: 150°C
Pto. de inflamación: 43°C
Número MDL: MFCD00048773
Núm. CAS: 97-87-0
EINECS: 202-614-6
UN: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e592981e9020826ade6546c8180b8b3f63893611&vid=e592981e9020826ade6546c8180b8b3f63893611&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %