Isobutirato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Methylpropionic acid ethyl ester
I0105-25ML
I0105-500ML
TCIAI0105-25MLEA
16
EUR
TCIAI0105-25ML
TCIAI0105-500ML
Isobutirato de etilo ≥99.0% (por GC)
Isobutirato de etilo
Formula:
C₆H₁₂O₂ MW: 116.16 g/mol Pto. Ebullición: 110°C Pto. de fusión: -88 Pto. de inflamación: 15°C |
Número MDL:
MFCD00009165 Núm. CAS: 97-62-1 EINECS: 202-595-4 UN: 2385 ADR: 3 II Índice Merck: 14,03814 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |