Butilmalonato de dietilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Butylmalonic acid diethyl ester, Butyl-1,3-propanedioic acid diethyl ester, Diethyl 2-butylmalonate
B0381-25ML B0381-500ML
TCIAB0381-25MLEA 16 EUR
TCIAB0381-25ML TCIAB0381-500ML
Butilmalonato de dietilo ≥99.0% (por GC)
Butilmalonato de dietilo
Formula: C₁₁H₂₀O₄
MW: 216,28 g/mol
Pto. Ebullición: 240°C
Densidad: 0,976 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 94°C
Número MDL: MFCD00009170
Núm. CAS: 133-08-4
EINECS: 205-089-1
Índice Merck: 13,01575
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=96507d9d335426e75cda9d61841e94dbbb7c21de&vid=96507d9d335426e75cda9d61841e94dbbb7c21de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %