2-Etilhexanoato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
S0862-25G S0862-250G
TCIAS0862-25GEA 16 EUR
TCIAS0862-25G TCIAS0862-250G
2-Etilhexanoato de sodio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-Etilhexanoato de sodio
Formula: C₈H₁₅NaO₂
Número MDL: MFCD00014007
Núm. CAS: 19766-89-3
EINECS: 243-283-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54556574e9bd92c5702ce4a4eb17442c852d7f9e&vid=54556574e9bd92c5702ce4a4eb17442c852d7f9e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %