2,2,4,4-Tetrametilpentano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
T1704-25ML T1704-5ML
TCIAT1704-25MLEA 186 EUR
TCIAT1704-25ML TCIAT1704-5ML
2,2,4,4-Tetrametilpentano ≥99.0% (por GC)
2,2,4,4-Tetrametilpentano
Formula: C₉H₂₀
MW: 128,26 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de fusión: –66,5 °C
Densidad: 0,7195 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060873
Núm. CAS: 1070-87-7
UN: 1920
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38f9ca077310491be77c7d02bf43cba1aa3a52ca&vid=38f9ca077310491be77c7d02bf43cba1aa3a52ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %