Acetoacetato de bencilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A1080-25ML
A1080-500ML
A1080-100ML
TCIAA1080-25MLEA
29
EUR
TCIAA1080-25ML
TCIAA1080-500ML
TCIAA1080-100ML
Acetoacetato de bencilo ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Acetoacetato de bencilo
Formula:
C₁₁H₁₂O₃ Pto. Ebullición: 163°C Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 108°C |
Número MDL:
MFCD00008785 Núm. CAS: 5396-89-4 EINECS: 226-416-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |