Butirato de bencilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Butyric acid benzyl ester, Butanoic acid benzyl ester
B0756-25G B0756-500G
TCIAB0756-25GEA 16 EUR
TCIAB0756-25G TCIAB0756-500G
Butirato de bencilo ≥97.0% (por GC)
Butirato de bencilo
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178.23 g/mol
Pto. Ebullición: 240°C
Pto. de inflamación: 114°C
Número MDL: MFCD00027133
Núm. CAS: 103-37-7
EINECS: 203-105-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45cf5d82cdb966bedbd88693bffea14c89f1089f&vid=45cf5d82cdb966bedbd88693bffea14c89f1089f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %