Acetato de 2-feniletil ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Acetato de fenetilo
A0692-25G A0692-500G
TCIAA0692-25GEA 16 EUR
TCIAA0692-25G TCIAA0692-500G
Acetato de 2-feniletil ≥98.0% (por GC)
Acetato de 2-feniletil
Formula: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164.2 g/mol
Pto. Ebullición: 233
Pto. de fusión: -31
Pto. de inflamación: 110°C
Número MDL: MFCD00008720
Núm. CAS: 103-45-7
EINECS: 203-113-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dec7b270a57ee4a9ec1755eca69d414bd0259de3&vid=dec7b270a57ee4a9ec1755eca69d414bd0259de3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %