(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoato de metilo ≥70% (por GC)
Proveedor: TCI
L0051-25ML L0051-100ML
TCIAL0051-25MLEA 95 EUR
TCIAL0051-25ML TCIAL0051-100ML
(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoato de metilo ≥70% (por GC)
(9Z,12Z,15Z)-9,12,15-Octadecatrienoato de metilo
Formula: C₁₉H₃₂O₂
Pto. Ebullición: 347°C
Pto. de fusión: –57 °C
Densidad: 0,8982 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00135851
Núm. CAS: 301-00-8
EINECS: 206-102-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cce36dbc946c59b40e6a1ba249daf512a79dd6b9&vid=cce36dbc946c59b40e6a1ba249daf512a79dd6b9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 70.0 %