Ácido γ-linolénico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
L0152-1G L0152-100MG
TCIAL0152-1GEA 401 EUR
TCIAL0152-1G TCIAL0152-100MG
Ácido γ-linolénico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido γ-linolénico
Formula: C₁₈H₃₀O₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00065718
Núm. CAS: 506-26-3
Índice Merck: 14,05507
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40c96df694ba55be5628c9557cb873e96ce9cfea&vid=40c96df694ba55be5628c9557cb873e96ce9cfea&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %