Cinamato de etilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: NSC 6773, 3-Phenyl-acrylicacidethylester, Ethyl 3-phenyl-2-propenoate, Cinnamic acid ethyl ester, 3-Phenyl-2-propenoic acid ethyl ester
C0359-25G C0359-500G C0359-100G
TCIAC0359-25GEA 32 EUR
TCIAC0359-25G TCIAC0359-500G TCIAC0359-100G
Cinamato de etilo ≥99.0% (por GC)
Cinamato de etilo
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 271°C
Pto. de fusión: 10°C
Densidad: 1,046 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 137°C
Número MDL: MFCD00009189
Núm. CAS: 103-36-6
EINECS: 203-104-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be1411b4fc0cb42d07251bf6929282b180ad5a84&vid=be1411b4fc0cb42d07251bf6929282b180ad5a84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %