Cinamato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Methyl 3-phenylpropenoate, Methyl 3-phenyl-2-propenoate
C0360-25G
C0360-500G
TCIAC0360-25GEA
16
EUR
TCIAC0360-25G
TCIAC0360-500G
Cinamato de metilo ≥99.0% (por GC)
Cinamato de metilo
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162,19 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008458 Núm. CAS: 103-26-4 EINECS: 203-093-8 Índice Merck: 14,02299 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |