Ácido (β-(N-morfolino)etanosulfónico) (MES) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Ácido 2-morfolinoetanosulfónico
M0606-25G M0606-250G
TCIAM0606-25GEA 20 EUR
TCIAM0606-25G TCIAM0606-250G
Ácido (β-(N-morfolino)etanosulfónico) (MES) ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido β-morfolinoetanosulfónico (MES)
Formula: C₆H₁₃NO₄S
MW: 195.24 g/mol
Pto. de fusión: 316°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006181
Núm. CAS: 4432-31-9
EINECS: 224-632-3
Índice Merck: 13,05929
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2814d50ce8dbab16b641b2ac981f96ec142c9da0&vid=2814d50ce8dbab16b641b2ac981f96ec142c9da0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency