4-Fenilmorfolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Phenylmorpholine
P0196-25G P0196-100G
TCIAP0196-25GEA 29 EUR
TCIAP0196-25G TCIAP0196-100G
4-Fenilmorfolina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Fenilmorfolina
Formula: C₁₀H₁₃NO
MW: 163,22 g/mol
Pto. Ebullición: 270°C
Pto. de fusión: 51…54 °C
Densidad: 1,058 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00006166
Núm. CAS: 92-53-5
EINECS: 202-164-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8444787caf54ecb9bfde0533877c62bfcf4e0a4&vid=d8444787caf54ecb9bfde0533877c62bfcf4e0a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 59.0 deg-C