Penicilina G sal sódica Y-IRR ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
P1770-1G P1770-5G
TCIAP1770-1GEA 32 EUR
TCIAP1770-1G TCIAP1770-5G
Penicilina G sal sódica Y-IRR ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
[2S-(2α,5α,6β)]-6-(Fenilacetamido)-3,3-dimetil-7-oxo-4-tia-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato de sodio
Formula: C₁₆H₁₇N₂NaO₄S
Pto. de fusión: 227°C
Densidad: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069666
Núm. CAS: 69-57-8
EINECS: 200-710-2
Índice Merck: 14,07094
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f06b22f64bd2326d8accef847c0f1e27b12aeecc&vid=f06b22f64bd2326d8accef847c0f1e27b12aeecc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +285 to +310 deg (C=2, H2O) (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 1.0 %