2-Bromo-6-cloro-4-fluoroanilina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3681-25G B3681-5G
TCIAB3681-25GEA 227 EUR
TCIAB3681-25G TCIAB3681-5G
2-Bromo-6-cloro-4-fluoroanilina ≥97.0% (por GC)
2-Bromo-6-cloro-4-fluoroanilina
Formula: C₆H₄BrClFN
Pto. Ebullición: 260 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 55…56 °C
Número MDL: MFCD00051707
Núm. CAS: 201849-14-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31129b249e84d094b69b2bd206547b80c877296b&vid=31129b249e84d094b69b2bd206547b80c877296b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C