4-Bromo-2-iodoanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B3164-1G
B3164-5G
TCIAB3164-1GEA
29
EUR
TCIAB3164-1G
TCIAB3164-5G
4-Bromo-2-iodoanilina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-2-iodoanilina
Formula:
C₆H₅BrIN |
Número MDL:
MFCD02093764 Núm. CAS: 66416-72-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Red powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 97.0 % |
Melting point | gt. 68.0 to 72.0 deg-C |