4-Bromo-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3033-25G B3033-5G
TCIAB3033-25GEA 83 EUR
TCIAB3033-25G TCIAB3033-5G
4-Bromo-2-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-nitroanilina
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217.02 g/mol
Pto. Ebullición: 309
Densidad: 1.81
Número MDL: MFCD00041312
Núm. CAS: 875-51-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19ae7fc104157bb674f63d213081edc89bcc9817&vid=19ae7fc104157bb674f63d213081edc89bcc9817&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C