2,6-Dicloro-4-fluoroanilina ≥97.0% (by GC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Peligro
D3625-1G D3625-5G
TCIAD3625-1GEA 26 EUR
TCIAD3625-1G TCIAD3625-5G
2,6-Dicloro-4-fluoroanilina ≥97.0% (by GC, total nitrogen)
2,6-Dicloro-4-fluoroanilina
Formula: C₆H₄Cl₂FN
Número MDL: MFCD00142845
Núm. CAS: 344-19-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a1aca3d0c47b71595a1359de7e14020790d0acbe&vid=a1aca3d0c47b71595a1359de7e14020790d0acbe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C