2,6-Dicloro-4-(trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3802-25G
D3802-5G
TCIAD3802-25GEA
185
EUR
TCIAD3802-25G
TCIAD3802-5G
2,6-Dicloro-4-(trifluorometoxi)anilina ≥98.0% (por GC)
2,6-Dicloro-4-(trifluorometoxi)anilina
Formula:
C₇H₄Cl₂F₃NO MW: 246,02 g/mol |
Número MDL:
MFCD00190128 Núm. CAS: 99479-66-0 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 30.0 to 34.0 deg-C |