2-Cloro-6-fluorofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C2049-25G C2049-5G
TCIAC2049-25GEA 167 EUR
TCIAC2049-25G TCIAC2049-5G
2-Cloro-6-fluorofenol ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-6-fluorofenol
Formula: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Pto. Ebullición: 199
Pto. de fusión: 65
Número MDL: MFCD01631574
Núm. CAS: 2040-90-6
EINECS: 433-890-8
UN: 1759
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1758af2a08e5907cd039b9ab3c5d3b40f5d88969&vid=1758af2a08e5907cd039b9ab3c5d3b40f5d88969&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C