4-Cloro-2-fluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
C2264-25G C2264-5G
TCIAC2264-25GEA 208 EUR
TCIAC2264-25G TCIAC2264-5G
4-Cloro-2-fluorofenol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Cloro-2-fluorofenol
Formula: C₆H₄ClFO
MW: 146.55 g/mol
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de fusión: 20°C
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00075030
Núm. CAS: 348-62-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=065f6e7d8e4fabdd1b582f6f4c11797748d76a75&vid=065f6e7d8e4fabdd1b582f6f4c11797748d76a75&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %