3-Cloro-4-iodoanilina ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
C2167-25G C2167-5G
TCIAC2167-25GEA 104 EUR
TCIAC2167-25G TCIAC2167-5G
3-Cloro-4-iodoanilina ≥95.0% (por GC)
3-Cloro-4-iodoanilina
Formula: C₆H₅ClIN
MW: 253,47 g/mol
Pto. Ebullición: 289 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 65 °C
Número MDL: MFCD00051845
Núm. CAS: 135050-44-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8474fc39633ca1ec055eb9a432c5e4c8b3a2ec49&vid=8474fc39633ca1ec055eb9a432c5e4c8b3a2ec49&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C