2-Cloro-4-metoxifenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Chlor-4-hydroxyanisole
C1487-25G C1487-5G
TCIAC1487-25GEA 446 EUR
TCIAC1487-25G TCIAC1487-5G
2-Cloro-4-metoxifenol ≥98.0% (por GC)
2-Cloro-4-metoxifenol
Formula: C₇H₇ClO₂
MW: 158.58 g/mol
Pto. Ebullición: 242
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00070773
Núm. CAS: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d85cefb00701fd9ccf27675a5edf86fc67d06b&vid=71d85cefb00701fd9ccf27675a5edf86fc67d06b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency