Dicloruro de isoftaloílo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Isophthaloyl chloride
I0159-500G I0159-25G
TCIAI0159-500GEA 43 EUR
TCIAI0159-500G TCIAI0159-25G
Dicloruro de isoftaloílo ≥99.0% (by GC, titration analysis)
Dicloruro de isoftaloílo
Formula: C₈H₄Cl₂O₂
MW: 203,02 g/mol
Pto. Ebullición: 142°C
Pto. de fusión: 42…45 °C
Densidad: 1,388 g/cm³ (17 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000678
Núm. CAS: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=643a4171e71e4e90ed604c4bbe9f2b913cbbf24d&vid=643a4171e71e4e90ed604c4bbe9f2b913cbbf24d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 99.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency