3,4,5-Trihidroxybenzoato de dodecilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dodecilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
G0015-25G G0015-500G
TCIAG0015-25GEA 21 EUR
TCIAG0015-25G TCIAG0015-500G
3,4,5-Trihidroxybenzoato de dodecilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4,5-Trihidroxybenzoato de dodecilo
Formula: C₁₉H₃₀O₅
MW: 338,44 g/mol
Pto. de fusión: 94…97 °C
Número MDL: MFCD00002195
Núm. CAS: 1166-52-5
EINECS: 214-620-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1c5306be1f6342284370b297a279647374de7da&vid=c1c5306be1f6342284370b297a279647374de7da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C