3,4,5-Trihidroxybenzoato de etilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Etilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
G0016-25G G0016-500G G0016-100G
TCIAG0016-25GEA 23 EUR
TCIAG0016-25G TCIAG0016-500G TCIAG0016-100G
3,4,5-Trihidroxybenzoato de etilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,4,5-Trihidroxybenzoato de etilo
Formula: C₉H₁₀O₅
MW: 198,18 g/mol
Número MDL: MFCD00016430
Núm. CAS: 831-61-8
EINECS: 212-608-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5624b856f6aa0dbc5ac9adb4abfd863b42924fd9&vid=5624b856f6aa0dbc5ac9adb4abfd863b42924fd9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 98.0 to 101.0 %
Melting point 149.0 to 154.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency