3,4,5-Trihidroxybenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Metilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
G0017-25G G0017-500G G0017-100G
TCIAG0017-25GEA 18 EUR
TCIAG0017-25G TCIAG0017-500G TCIAG0017-100G
3,4,5-Trihidroxybenzoato de metilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,4,5-Trihidroxybenzoato de metilo
Formula: C₈H₈O₅
MW: 184,15 g/mol
Pto. Ebullición: 450 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 200…203 °C
Número MDL: MFCD00002194
Núm. CAS: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Índice Merck: 14,04345
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5dcd980fd897e3c6309d5917ba0c366ac74b0f2a&vid=5dcd980fd897e3c6309d5917ba0c366ac74b0f2a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 199.0 to 205.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency