3,4,5-Trihidroxybenzoato de octilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Octilo 3,4,5-trihidroxibenzoato
G0206-25G G0206-250G
TCIAG0206-25GEA 33 EUR
TCIAG0206-25G TCIAG0206-250G
3,4,5-Trihidroxybenzoato de octilo ≥98.0% (by titrimetric analysis)
3,4,5-Trihidroxybenzoato de octilo
Formula: C₁₅H₂₂O₅
MW: 282,34 g/mol
Pto. de fusión: 95…100 °C
Número MDL: MFCD00002197
Núm. CAS: 1034-01-1
EINECS: 213-853-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b36c29337f140113485a6207c407478a7b63c1da&vid=b36c29337f140113485a6207c407478a7b63c1da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency